Learn More
Corning™ Sérum de veau fœtal, Premium (faible taux d’IgG)
Description
Le sérum de veau fœtal (SVF) est un supplément universel éprouvé et utilisé dans la culture cellulaire. Il fournit de nombreux composés dont il a été démontré qu’ils satisfont les exigences métaboliques spécifiques pour la culture de cellules, y compris les hormones, les facteurs de croissance, les facteurs d’adhérence cellulaire, le tampon de pH, les inhibiteurs de protéase, les vitamines, les minéraux, les lipides et une grande variété de composants non définis. Le sérum protège également contre les effets toxiques associés au changement de pH, à la présence d’ions métalliques lourds, d’endotoxines et d’activités protéolytiques.
En savoir plus sur nos options de sérum personnalisées.
Traitement des sérums
À l’aide de techniques de pointe, le sang est prélevé de manière aseptique dans les abattoirs, centrifugé pour isoler le sérum et immédiatement congelé pour les tests et les traitements ultérieurs. La technologie True Pool est utilisée sur les sérums bruts, ils sont également stérilisés par triple filtration à 0,1 micron avec un niveau garanti de stérilité (SAL) de 10-3. Chaque lot doit ensuite passer les tests de stérilité USP < 71> et EP 2.6.1, des tests de promotion de la croissance et être testé négatif au mycoplasme et à de nombreux virus surveillés par l’industrie. L’authenticité du sérum est vérifiée à l’aide de mesures de pointe de la gamma-glutamyl-transférase et de la norme interne élevée de Corning de ≤ 10 IU/l. Les tests supplémentaires comprennent l’endotoxine, l’hémoglobine, le pH, l’osmolalité, les protéines totales et un profil biochimique contenant divers métaux, protéines, hormones et autres métabolites.
Certificats de qualité DEQM
Sérum de veau fœtal, origine américaine
Ce produit a reçu un certificat de pertinence, R0-CEP 2018-271, par la Direction européenne de la qualité des médicaments (DEQM) certifiant que le produit répond aux critères décrits dans la version actuelle de la monographie n° 1483 de la pharmacopée européenne : “produit présentant un risque de transmission d’agents des encéphalopathies spongiformes animales.”
Déclaration d’origine
Le SVF premium de Corning n’est prélevé que dans les abattoirs agréés par le gouvernement aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tout le sérum de veau fœtal est dérivé des fœtus prélevés chez des vaches et génisses en bonne santé qui ont passé l’inspection ante et post mortem et qui ont été jugées exemptes de maladies contagieuses.
Le SVF régulier de Corning est dérivé des installations gouvernementales homologuées en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud et à l’extérieur des États-Unis. Tout le sérum de veau fœtal est dérivé des fœtus prélevés chez des vaches et génisses en bonne santé qui ont passé l’inspection ante et post mortem et qui ont été jugées exemptes de maladies contagieuses. Le matériel a été exporté à partir du pays d’origine accompagné d’un certificat de santé vétérinaire.
’
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BPFa |
| Couleur | Jaune ambré à rougeâtre |
| Contenu et stockage | De -25° à -15°C |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Triple filtration, 0,1 μm |
| Source | Fœtus de veau |
| Qualité | Premium |
| Concentration en endotoxines | 8,9 UE/ml |
| Afficher plus |