Learn More
Corning™ Sulfate G418, 50 mg/ml
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
20mL
Description
Agent de sélection efficace et bien connu, le sulfate G418 est recommandé pour être utilisé comme agent de sélection dans une plage de concentration de 100 à 800 μg/ml. Cet antibiotique bloque la synthèse des polypeptides en faisant obstacle à l’élongation des protéines et inhibe la sélection et le maintien des cellules eucaryotes transfectées de manière stable avec le gène de résistance à la néomycine. G418 est un aminoglycoside de structure similaire à celle de la gentamicine, de la néomycine et de la kanamycine.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2° à 8°C |
| Concentration | 50 mg/ml |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Antibiotique |
| Stérilité | Stérile |
| Format | Bouteille en plastique |
| Quantité | 100 mL |