Learn More
Corning™ Mediatech™ Solution saline dans un tampon de phosphate (10X) pour culture cellulaire
Avec faible teneur en endotoxines
Marque: Corning™ 46-013-CM
423.08 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Maintient les milieux de culture cellulaire dans la gamme de pH physiologique
- Maintient la tonicité et la viabilité des cellules
- Produit conforme aux normes les plus strictes de l’industrie pour garantir des résultats d’excellente qualité
- Non toxique
- Formule sans calcium ni magnésium
Spécification
Sans calcium, sans magnésium | |
10 X | |
Chlorure de potassium 2 g/l, dihydrogénophosphate de potassium 2,40 g/l, chlorure de sodium 80 g/l, phosphate disodique 14,4 g/L | |
Liquide |
15° à 30°C | |
6 × 1000 ml | |
7,3 à 7,5 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
23324013 | Certificat de qualité | 28/01/2025 | 46-013-CM |
12824010 | Certificat de qualité | 22/10/2024 | 46-013-CM |
12824010 | Certificat de qualité | 20/09/2024 | 46-013-CM |
06524008 | Certificat de qualité | 11/07/2024 | 46-013-CM |
29023008 | Certificat de qualité | 24/06/2024 | 46-013-CM |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
2Heures
3Minutes
15Secondes
7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Mediatech™ Solution saline dans un tampon de phosphate (10X) pour culture cellulaire > Solution dans un tampon de phosphate 10X ; description : Sans calcium et magnésium ; 6 x 1 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu