Learn More
Corning™ Milieux de culture cellulaire : Suppléments de culture cellulaire
Click to view available options
pH:
5,2 à 0,1
Conditionnement:
100mL
Description
- Certificat d’analyse disponible
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15° à 30°C |
| Type de produit | Acétate de sodium |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| pH | 5,2 à 0,1 |
| Quantité | 100 mL |