Learn More
Corning™ Microplaques à surface CellBIND™
Traitées avec CellBIND™ pour aider les cellules à s’adapter aux milieux exempts de sérum ou à teneur réduite en sérum, et améliorer leur adhérence afin de stimuler leur croissance et leur rendement. Les microplaques à surface Corning™ CellBIND™ sont en PS transparent pour une visibilité optimale et disponibles avec différents formats de puits.
Marque: Corning™ 3338
Description
Traitées avec CellBIND™ pour aider les cellules à s’adapter aux milieux exempts de sérum ou à teneur réduite en sérum, et améliorer leur adhérence afin de stimuler leur croissance et leur rendement.Les microplaques à surface Corning™ CellBIND™ sont en PS transparent pour une visibilité optimale et disponibles avec différents formats de puits.
- Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits, fonds plats
- Traité pour une fixation optimale des cellules (sauf indication contraire)
- La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et plus homogène.
- Les plaques de surface à fixation ultra-basse sont dotées d’une couche d’hydrogel à liaison covalente qui minimise l’adhérence cellulaire, l’absorption des protéines et l’activation cellulaire.
- La surface traitée pour analyses Corning Osteo est un revêtement cristallin inorganique, créant une surface qui imite les os in vivo, pour la culture et les dosages in vitro de cellules osseuses.
- Stérile
- Apyrogènes
Certifications
Produit certifié apyrogène
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
0,28 ml (puits) | |
0,95 cm2 | |
Rectangulaires | |
CellBIND | |
0,19 à 0,28 ml | |
Couvercle | |
5/Paquet |
Oui | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque multi-puits | |
48 | |
50/Carton |