Learn More
Corning™ Adhésif cellulaire et tissulaire Cell-Tak
Fixer les cellules ou les coupes de tissus à de nombreux types de surfaces telles que plastique, verre, métal, polymère de FEP et matériaux biologiques. L’adhésif cellulaire et tissulaire Corning™ Cell-Tak est une solution protéique spécialement formulée extraite de la moule commune Mytilus edulis.
Marque:  Corning™ 354242
Code produit. 11593550
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Description
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stable pendant au moins trois mois de 2 à 8°C. Ne pas congeler.
1 à 5 µg/cm2 de surface de croissance en fonction du type cellulaire
Adhésif cellulaire et tissulaire
10 mg
Poids moléculaire : 110 à 114 kd
Liquide
Sous forme liquide dans 5 % d’acide acétique
Protéines polyphénoliques provenant de Mytilus edulis