Learn More
Corning™ Sachets d’expansion cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 L
3 L
5 L
Volume plein:
190 ml
381 ml
633 ml
1 252 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les sachets d’expansion cellulaire sont destinés à l’expansion et à la culture de cellules non adhérentes. Les sachets sont fabriqués à partir de film en polyoléfine monobloc perméable au gaz. La tubulure intégrée permet le remplissage, l’alimentation et l’échantillonnage de système fonctionnellement clos.
Caractéristiques et avantages
- Expansion cellulaire observée avec plusieurs modèles cellulaires
- Film perméable au gaz
- Vanne d’échantillonnage réutilisable pour les tests en cours
- Tubulure pour raccords soudés stériles
- Évolutif, simple d’utilisation
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20° à 40°C |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Certifications/Conformité | ANSI, AMI, ISO 11137 |
| À utiliser avec (application) | Expansion et culture de cellules non adhérentes, idéales pour les applications biopharmaceutiques de recherche fondamentale |
| Comprend | Soupape d’échantillonnage réutilisable |
| Type de tubulure | Intégrée |
| Volume plein | 381 ml |
| Description du film | Film polyoléfine monobloc perméable au gaz avec une bonne clarté |
| Nbre par carton | 1 de chaque |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Afficher plus |