Learn More
Corning™ Couvercles universels noirs pour microplaques
GREENER_CHOICE
Fabriqués en PS rigide pour une visibilité et une résistance maximales. Les couvercles universels noirs pour microplaques Corning™ conviennent aux dosages par fluorescence et autres dosages sensibles à la lumière.
Marque:  Corning™ 3935
100.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10565672
  • 128.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Sauf indication contraire, tous les couvercles sont en polystyrène rigide.
  • Tous les couvercles présentent une encoche d’angle sur le coin A1 (sauf indication contraire) de façon à correspondre aux encoches d’angle présentes sur toutes les microplaques Corning™.
  • Le couvercle universel sans encoche d’angle (réf. catalogue 3098) n’a pas besoin d’être orienté dans une direction particulière pour être placé sur les microplaques Corning. Le couvercle possède également une jupe plus courte que celle des couvercles standard.
  • Le couvercle universel noir (réf. catalogue 3935) convient aux dosages par fluorescence et autres dosages sensibles à la lumière.
  • Le couvercle en copolymère d’oléfine cyclique (COC) résistant au DMSO (réf. catalogue 3085) a une teinte ambrée pour les dosages sensibles à la lumière et est résistant au DMSO à 100 %.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Noir
    Stériles
    25
    Couvercle de plaque
    Polystyrène
    50
    Pour les dosages par fluorescence et autres dosages sensibles à la lumière
    FDS
    Documents Certificats
    Nom du produit
    Corning™ Couvercles universels noirs pour microplaques > Couvercle universel noir avec encoche d’angle ; 50/boîte