Learn More
Corning™ Bouchons à vis filetés en résine phénolique noire
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Finition de col:
15-415
18-415
28-410
38-430
40-400
Hauteur (métrique) avec bouchon:
12,5 mm
16 mm
20 mm
27 mm
Nbre par carton:
12/carton
192/carton
288/boîte
72/carton
Description
Ces bouchons sont fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclavage. Les bouchons ont un revêtement en caoutchouc blanc collé.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
- Certifications et labels de qualité
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 20 mm |
Matériau | Phénolique |
Nbre par carton | 12/carton |
Nb par paquet | 12/boîte |
Couleur de bouchon | Noir |
Finition de col | 28-410 |
Autoclavable | Autoclavable |
Joint de fermeture | Caoutchouc |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Bouchons à vis filetés en résine phénolique noire >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu