Learn More
Corning™ Plaque multipuits BioCoat™ pour invasion tumorale
Solution offrant un environnement qui permet d’évaluer le potentiel invasif des cellules in vitro
Marque: Corning™ 354168
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Les plaques d’insert HTS sont des grilles d’inserts de culture cellulaire reliées par un support compatible avec une intégration robotique. Cette conception à unité unique rend ces plaques idéales pour la migration cellulaire et les études d’invasion.
Spécification
0,08cmsup2/sup | |
8 mu;m | |
5 | |
5/carton | |
96 |
PET | |
Plaque Multiwell | |
5/boîte | |
Matrice Matrigel™ |