Learn More
Corning™ Boîte de culture poly-D-lysine BioCoat™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10307432
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Quantité:
10/Carton
100/Carton
20/Carton
40/Carton
5/Carton
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
40 pièces
5 pièces
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit. 10307432
Marque: Corning™ 354550
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Idéaux pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
  • Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons
  • Les supports de culture cellulaire sont testés afin de déterminer leur capacité à favoriser l’adhérence maximale des cellules cérébelleuses granuleuses de rat
Informations sur la commande
Produit disponible en vrac ; veuillez contacter votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Polystyrène
Forme du fond Rond
Couleur Transparent
Surface de culture 151,9 cm2
Quadrillé Quadrillé
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Traitement de surface Poly-D-Lysine
Type Plaque de culture cellulaire
Comprend Couvercle
Quantité 5/Carton
Diamètre (métrique) 150 mm