Learn More
Corning™ Plaque multipuits BioCoat™ Fibronectine
Testé pour sa capacité à favoriser l’adhérence et l’étalement de cellules de rein de hamster BHK-21
Marque: Corning™ 354506
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
- Conçue pour imiter de près les environnements in vivo et améliorer l’expression de la morphologie spécifique aux cellules Fournie avec des matrices extracellulaires préappliquées facilitant l’adaptation cellulaire à la culture in vitro
- Les membranes microporeuses permettent la diffusion des ions, des protéines à masse moléculaire faible et d’autres substances aux surfaces cellulaires apicales et basolatérales, ce qui simule un environnement naturel des cellules in vivo
- Les membranes en PET poreux à faible densité de pores offrent une visualisation pratique des cellules vivantes avec un microscope à contraste de phase
- Possède des propriétés de liaison faibles qui minimisent la perte des petites molécules
Le plasma humain utilisé dans la préparation de ce produit a été testé négatif au HBsAg et aux anticorps anti-VIH. Ces produits sont destinés exclusivement à la recherche et non à une utilisation à des fins diagnostiques.
Informations sur la commande
Produit fourni dans des plaques de culture tissulaire d’accompagnement Falcon™ prêtes à l’utilisation
Spécification
6 x 8 | |
Fermeture incluse | |
Plat | |
0,75 cm carré | |
Rectangulaires | |
Culture tissulaire | |
48 | |
Couvercle | |
2°C à 8°C |
Transparent | |
Polystyrène | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Plaque multi-puits | |
Promotion de l'attachement et de l'étalement des cellules, expansion rapide des populations cellulaires, augmentation de la prolifération des cellules PC12, études des effets du collagène IV sur le comportement cellulaire, essais d'adhésion cellulaire. | |
Fibronectine humaine |