Learn More
Corning™ Inserts BioCoat™ Collagen I avec membrane en PET
Click to view available options
Porosité:
0,3 mu;m
0,4 μm
0,45 μm
1 mu;m
3 μm
Type:
Insert de culture cellulaire
Plaque à puits
Quantité:
1
2
4
Conditionnement:
24 pièces
4 PCS
Description
- La capacité à favoriser l’adhérence et l’étalement des cellules de fibrosarcome humain HT-1080 est testée pour chaque lot
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
- Les supports de culture cellulaire sont également testés afin de déterminer leur capacité à favoriser l’adhérence maximale des cellules cérébelleuses granuleuses de rat
- Produit conçu pour reproduire minutieusement les environnements in vivo et améliorer l’expression de la morphologie spécifique aux cellules
- Les composants de la matrice sont appliqués en un revêtement uniforme, optiquement transparent
- Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons ; les supports de culture cellulaire sont testés afin de déterminer leur capacité à favoriser l’adhérence maximale des cellules cérébelleuses granuleuses de rat
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Informations sur la commande
Il est aussi possible de commander des produits par lot ; contactez votre représentant du service client Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
| Inserts par plaque | 6 |
| Matériau | PET |
| Porosité | 0,45 μm |
| Type | Plaque à puits |
| À utiliser avec (application) | Adhérence, culture et différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales |
| Quantité | 4 |
| Conditions de stockage | 2deg; à 8deg;C |
| Nbre de puits | 6 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction