Learn More
Corning™ Lamelles couvre-objet de BioCoat™ en verre nº 1, rondes
Revêtues d’une variété de substrats de matrice extracellulaire. Les lamelles de en verre allemand #1 Corning™ BioiCoat™ constituent une solution idéale pour améliorer l’adhérence et la croissance cellulaires d’une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures avec ou sans sérum.
Marque: Corning™ 354086
314.96 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Lamelles couvre-objet en verre allemand Corning™ BioCoat™ avec une application uniforme de Poly-L-lysine. 40 / sachet, 80/boîte Les produits Corning BioCoat sont une solution idéale pour améliorer l’adhérence et la croissance cellulaires d’une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures exemptes de sérum ou contenant du sérum. Corning offre des capacités de revêtement sur mesure.Durée de conservation : >= 3 mois à compter de la date d’expédition
Spécification
Lamelle pour lame | |
Verre allemand de 1e qualité | |
Imagerie par fluorescence de cellules vivantes, microscopie confocale, microscopie inversée et à haute résolution, microscopie par contraste de phase | |
80 |
Lysine poly-D. | |
0,472 in | |
12 mm | |
80 |