Learn More
Corning™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
GREENER_CHOICE
Couleur :blanc ; Stérilité :stérile ; Couvercle :sans couvercle
Marque:  Corning™ 3362
Code produit. 10441052
  • 607.18€ / 100 pièces
Expédition estimée: 17-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour réduire les interférences entre les puits
  • Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond.
  • Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
0,32 cm2
Blanc
96
Stérile
Plat
100/carton
100/carton
Sans couvercle
8 x 12
PS
75 à 200 μl
Culture cellulaire
Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
25/boîte
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Corning™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire > Blanc ; Standard ; Oui ; Traité pour culture tissulaire ; Plat