Learn More
Corning™ Microplaques de cristallisation de protéines Crystal EX de nouvelle génération à 96 puits
GREENER_CHOICE
Code produit. 10327152 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de puits:
Plat conique
Rond
Volume (métrique) du puits:
1 μl
2 μl
4 μl
Matériau:
Copolymère d’oléfine cyclique
PZero
polymère
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10327152
Marque: Corning™ 3556
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Solution optimisée pour la cristallisation de protéines à haut rendement en goutte assise
  • Les microplaques de cristallisation Corning™ à 96 et 384 puits sont optimisées pour la croissance et le dosage à haut rendement des cristaux de protéines
  • Conçues pour les applications en goutte assise
  • Conformes aux dimensions standard ANSI/SBS pour microplaques
  • Idéales pour le dosage de cristal entièrement automatisé
  • Formats multiples et polyvalents pour des options personnalisées afin d’optimiser la formation, l’identification et l’analyse des cristaux ainsi que la récolte
  • - Choisissez parmi quatre formes uniques de puits de protéines
    - Les options comprennent un ou trois puits de protéines par puits de réservoir
  • Le copolymère d’oléfine cyclique (COC) offre une grande compatibilité chimique et une bonne clarté optique
  • Les numéros des réservoirs sont gravés sur chaque puits pour faciliter l’identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumérique
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Conditionnement 5 sachets intérieurs de 10
Couleur Transparent
Matériau Copolymère d’oléfine cyclique
Volume (métrique) du puits 4 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
Nbre par carton 50/carton
Nb par paquet 10/boîte
Quantité 50/carton