Learn More
Corning™ Microplaques rigides en polystyrène blanches ou noires à 384 puits
GREENER_CHOICE
Code produit. 10745303 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Type de puits:
Plat
U
Traitement de surface:
Capacité de liaison élevée
Liaison élevée
Non liant
Non traité
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10745303
Marque: Corning™ 3573
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PS de qualité médicale pour une meilleure résistance. Les microplaques rigides en PS blanches ou noires à 384 puits Corning™ sont utilisées pour les dosages par fluorescence et par luminescence. L’opacité et la faible luminescence / fluorescence de fond du lot sont testés.
  • Interférences minimales entre les puits
  • Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond
  • Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière
  • Disponibles non traitées pour les dosages à base de solution, avec liaison élevée pour les applications d’immunoessai, ou culture tissulaire traitée pour la croissance cellulaire
  • PS de qualité médicale
  • Volume du puits : 112 µl
  • Volume utile : 20 µl à 80 µl
  • Surface / puits : 0,06cm2
  • Les surfaces traitées en option ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
  • Les microplaques stériles sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
  • Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 16 x 24
Couleur Noir
Matériau PS
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 20 à 80 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Plat
À utiliser avec (application) Hydrophobes, lient les biomolécules par interaction passive. Conviennent à l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes.
Quantité 50/boîte