Learn More
Corning™ Flacon d’agitation en verre réutilisable de 36 L avec bouchon à centre plat de 100 mm et 6 bras latéraux verticaux
La conception à turbine extensible assure une agitation optimale
Marque: Corning™ 4510-36L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peut être utilisé avec un moteur à entraînement direct ou un ensemble de palettes à entraînement magnétique
- Les baffles latéraux améliorent l’aération et l’agitation du contenu des flacons
- La conception à turbine “extensible” exclusive assure une agitation optimale
- 4 bras latéraux verticaux de 45 mm peuvent être utilisés avec des sondes et des raccords à bras latéral
- Les récipients sont en verre borosilicaté. D’autres parties sont faites de matériaux qui peuvent être nettoyés et stérilisés afin de minimiser le risque de cytotoxicité.
- Rapports hauteur/largeur cohérents pour une meilleure prévisibilité de l’échelle sur la gamme complète des tailles de récipients
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
Spécification
16 in | |
100 mm | |
10 cm | |
4,5 cm | |
Acier inoxydable | |
21,4 in | |
Évent de 0,2 μm, tube plongeur de 1/4 po, déconnexion Luer Lock mâle | |
1/Boîte | |
Vertical | |
Filtre |
10 cm | |
2,9 cm | |
4,5 cm | |
36 L | |
Flacon d’agitation Proculture de 8 litres à entraînement magnétique | |
54,5 cm | |
Pincé | |
1/Paquet | |
Non stérile | |
40,8 cm |