Learn More
Corning™ Revêtement de cuve 3D, 100 L
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les revêtements de cuve sont vendus à l’unité
- Prolonge la durée de vie des cuves réutilisables
- Chaque sachet est irradié et conditionné individuellement pour assurer la stérilité
Applications :
Applications biopharmaceutiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 L |
| Matériau | PEBD |
| Capacité (impériale) | 0,0264 gal |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les applications biopharmaceutiques |
| Type de produit | Revêtement de cuve 3D à gousset |