Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Anneaux en liège
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
80 mm
110 mm
140 mm
170 mm
Diamètre (métrique) interne:
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Poids (métrique):
30 g
50 g
60 g
90 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Height: 30mm
- Fit a variety of flask sizes
- 1Pack
Spécification
Spécification
| Matériau | Compressed Cork |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 30 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 80 mm |
| Capacité | Flacons de jusqu’à 10 à 100 ml |
| Type de produit | Anneau en liège |
| Forme | Rond |
| Quantité | 1par unité |
| Poids (métrique) | 30 g |