Learn More
Chroma Gesellschaft™ Perce-bouchons
Alésage efficace et propre des trous dans le bouchon. Les perce-bouchons Chroma Gesellschaft™ ont un tube de coupe monté avec une poignée en forme de manche sous bride de sécurité.
Marque: Chroma Gesellschaft™ 3400
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.19260kg
Description
- Avec tige pour les alésages d’évidement
- Fabriqués en laiton
- Tailles numérotées consécutivement à partir du 1 en haut dans chaque kit
Spécification
Perce-bouchons | |
Laiton | |
Pour le perçage de trous dans le bouchon. | |
de 4 à 10 mm |