Learn More
R&L Enterprises™ Affûteuse de perce-bouchon
Garde les perce-bouchons affûtés et efficaces à utiliser. Les affûteuses de perce-bouchons R&L Enterprises™ sont destinées aux perce-bouchons de 4 à 27 mm.
Marque: R&L Enterprises™ 3403
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.22560kg
Description
- Avec poignée en métal
- Cône métallique avec lame de coupe à charnière dans la fente
Spécification
Affûteuse de perce-bouchon | |
Pour perce-bouchons de 4 à 27 mm de diamètre | |
1Chaque |