Learn More
JULABO™ Circulateur réfrigéré/chauffant CORIO™
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
39 x 23 x 65 cm
41 x 44 x 41 cm
42 x 24 x 66 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Modèles pour les applications internes et externes
- Écran lumineux, clair et facile à lire
- Très silencieux
- Commutation de pompe facile entre circulation interne et circulation externe
- Connecteurs de pompe externe (M16x1)
- Raccordement USB
- La conception compacte du serpentin de refroidissement permet de profiter d’un plus grand espace utile dans la cuve de bain
- Couvercle de bain et robinet de vidange inclus
- Grille de ventilation amovible
- Unité de réfrigération sans orifices d’aération latéraux
- Classe III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
Spécification
Spécification
| Température ambiante | 5 à 40°C |
| Description | Cryothermostat réfrigéré |
| Capacité (métrique) | 3 à 4 L |
| Puissance de refroidissement | 0,22 kW à 20°C |
| Débit | 15 l/min |
| Gamme de températures | -20°C à +150°C |
| Affichage | LED |
| Capacité de chauffage | 2 kW |
| Comprend | 2 raccords cannelés pour tubes de 8 et 12 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M16x1 mâle) |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Afficher plus |