Learn More
JULABO™ Circulateur chauffant CORIO™ avec bain ouvert
Circulateur de bain chauffant ouvert silencieux avec connecteurs de pompe de haute qualité et cuves de bain en acier inoxydable.
2010.00€ - 3370.00€
Spécification
Température ambiante | 5 à 40 °C |
---|---|
Description | Thermostat à circulation chauffant |
Débit | 15 l/min |
Gamme de températures | de 20°C à 150°C |
Affichage | LED |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15460572
|
JULABO™
9012413 |
9 à 13 L |
2040.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15490572
|
JULABO™
9012419 |
14 à 19 L |
2010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15400582
|
JULABO™
9012427 |
17 à 27 L |
2185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15420582
|
JULABO™
9012433 |
26 à 39 L |
3370.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Modèles pour les applications internes et externes
- Écran lumineux, clair et facile à lire
- Très silencieux
- Commutation de pompe facile entre circulation interne et circulation externe
- Raccordement USB
- Cuves de bain de haute qualité en acier inoxydable
- Vis de vidange intégrée
Specifications
5 à 40 °C | |
15 l/min | |
LED | |
2 raccords cannelés adaptés à des tubes de 8 et 12 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M16x1 mâle) | |
0,35 bar |
Thermostat à circulation chauffant | |
de 20°C à 150°C | |
2 kW | |
Acier inoxydable | |
±0,03°C |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction