Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Insulated Stainless Steel Baths
BIOPHARMA
Code produit. 15470582
Click to view available options
Modèle:
CD-BC12
CD-BC26
CORIO CD-BC4
Capacité (métrique):
19 à 26 L
3 à 4,5 L
8,5 à 12 L
Dimensions (L x l x H):
41 x 23 x 42 cm
49 x 33 x 47 cm
62 x 39 x 48 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures:
15 x 13 x 15 cm (ouverture de bain-marie)
15 x 22 x 20 cm (ouverture de bain-marie)
35 x 26 x 20 cm (ouverture de bain-marie)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15470582
Marque: Julabo™ 9012512
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
CORIO CD-Series Heating Circulators with Insulated Stainless Steel Baths are designed for both internal and external applications with a working temperature of between +20°C and +150°C. An integrated cooling coil enables temperature control below or near ambient.
Les cryothermostats CORIO™ sont dotés d’une technologie professionnelle répondant aux normes les plus strictes. Ces unités facilitent la régulation de la température dans la cuve de bain ou le contrôle des applications connectées de l’extérieur.
  • Modèle pour applications internes et externes
  • Affichage lumineux, blanc et facile à lire
  • Très silencieux
  • Commutation de pompe facile entre circulation interne et circulation externe
  • Raccordement USB
  • Cuves de bain de haute qualité en acier inoxydable avec couvercle de bain et robinet de vidange
  • Serpentin de refroidissement intégré pour le contre-refroidissement
Idéal pour les applications de température externe en association avec des réacteurs à jaquette, des appareils de distillation, des applications de mini-usine, des photomètres, des réfractomètres et des applications de température interne d’échantillons et de petits objets
. Plage de températures de travail : 20°C à 150°C Stabilité de la température : ±0,03 ° Capacité de chauffage : 2 kW Débit de la pompe : 15 L/min Dimensions P x l x H (cm) : 33 x 49 x 47 Volume de remplissage (L) : 8,5 à 12
Spécification
Description Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar
Capacité (métrique) 8,5 à 12 L
Débit 15 l/min
Gamme de températures 20°C to 150°C (Working)
Type Bain à circulation chauffant
À utiliser avec (application) Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +150°C
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend Bath Lid and Drain Tap
Pression max. 0,35 bar
Modèle CD-BC12
Stabilité de la température ±0,03°C
Dimensions (L x l x H) 49 x 33 x 47 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures 15 x 22 x 20 cm (ouverture de bain-marie)