Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Insulated Stainless Steel Baths
Click to view available options
Modèle:
CD-BC12
CD-BC26
CORIO CD-BC4
Capacité (métrique):
19 à 26 L
3 à 4,5 L
8,5 à 12 L
Dimensions (L x l x H):
41 x 23 x 42 cm
49 x 33 x 47 cm
62 x 39 x 48 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures:
15 x 13 x 15 cm (ouverture de bain-marie)
15 x 22 x 20 cm (ouverture de bain-marie)
35 x 26 x 20 cm (ouverture de bain-marie)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les cryothermostats CORIO™ sont dotés d’une technologie professionnelle répondant aux normes les plus strictes. Ces unités facilitent la régulation de la température dans la cuve de bain ou le contrôle des applications connectées de l’extérieur.
. Plage de températures de travail : 20°C à 150°C Stabilité de la température : ±0,03 ° Capacité de chauffage : 2 kW Débit de la pompe : 15 L/min Dimensions P x l x H (cm) : 36 x 62 x 48 Volume de remplissage (L) : 19 à 26
- Modèle pour applications internes et externes
- Affichage lumineux, blanc et facile à lire
- Très silencieux
- Commutation de pompe facile entre circulation interne et circulation externe
- Raccordement USB
- Cuves de bain de haute qualité en acier inoxydable avec couvercle de bain et robinet de vidange
- Serpentin de refroidissement intégré pour le contre-refroidissement
. Plage de températures de travail : 20°C à 150°C Stabilité de la température : ±0,03 ° Capacité de chauffage : 2 kW Débit de la pompe : 15 L/min Dimensions P x l x H (cm) : 36 x 62 x 48 Volume de remplissage (L) : 19 à 26
Spécification
Spécification
| Description | Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar |
| Capacité (métrique) | 19 à 26 L |
| Débit | 15 l/min |
| Gamme de températures | 20°C to 150°C (Working) |
| Type | Bain à circulation chauffant |
| À utiliser avec (application) | Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +150°C |
| Capacité de chauffage | 2 kW |
| Comprend | Bath Lid and Drain Tap |
| Pression max. | 0,35 bar |
| Modèle | CD-BC26 |
| Afficher plus |