Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths
BIOPHARMA
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
Marque:  Julabo™ 9011417
Code produit. 15450562
  • 1505.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les bains à circulation chauffants ouverts de la nouvelle série CORIO™ sont dotés de cuves de bain de haute qualité fabriquées en acier inoxydable.
  • Modèle pour les applications internes
  • Affichage lumineux, blanc et facile à lire
  • Très silencieux
  • Vis de vidange intégrée
Idéal pour la régulation de la température des échantillons, la préparation d’échantillons pour la sérologie et la chimie clinique, l’analyse, les tests de matériaux, etc.
Plage de températures de travail : 20°C à 100°C Stabilité de la température : ±0,03 °Capacité de chauffage : 2 kW Débit de la pompe : 6 L/min Dimensions P x l x H (cm) : 38 x 40 x 47 Volume de remplissage (L) : 13 à 17
Spécification
Spécification
Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar
6 L/min.
Heating Circulator with Open Bath
2 kW
C-B17
40 x 38 x 47 cm
13 to 17 L
20°C to 100°C (Working)
Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C
0,1 bar
±0,03°C
18 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening)