Learn More
Solution étalon de cuivre, pour AAS 1 mg/ml de Cu en 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
18.30€ - 55.60€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Copper standard solution |
---|---|
Concentration | 997 to 1003 μg/mL of Cu(2+) in 2% HNO3 (20°C) |
Note relative au nom | 1 mg/ml Cu in 2% HNO3 |
CAS | 7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10666022
|
Thermo Scientific Acros
195931000 |
100 mL | Flacon en plastique |
18.30€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10419900
|
Thermo Scientific Acros
195935000 |
500 mL | Flacon en plastique |
55.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomiqueSpécification
Copper standard solution | |
1 mg/ml Cu in 2% HNO3 | |
Flacon en plastique | |
Cu | |
16,95; 16,181 | |
[Cu] | |
63.55 | |
CHEBI:30052 | |
SAA | |
Solubilité dans l’eau : soluble. |
997 to 1003 μg/mL of Cu(2+) in 2% HNO3 (20°C) | |
7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Bleu | |
MFCD00010965 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
cuivre | |
23978 | |
63.55 | |
8.92 | |
Solution |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut être corrosif pour les métaux.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep only in original container.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Copper atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only