Learn More
Cible de pulvérisation en cuivre, 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15444785
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7440-50-8
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Cu
Numéro MDL MFCD00010965
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
Nom IUPAC cuivre
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Pourcentage de pureté 99.999%