Learn More
Poudre de cuivre, sphérique, maille -170+270, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15466995
Poudre de cuivre, sphérique, maille -170+270, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15466995
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Code produit. 15466995
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045544.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper powder
Couleur Rouge
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté 99.9%
Dimensions de la maille −170+270 Mesh
Odeur Odorless
Forme Sphérique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX25J025 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2023 Catalog Number045544.22,045544.A3,045544.36
Numéro de lotP03I050 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number045544.22,045544.A3,045544.36
Numéro de lotW15H037 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number045544.22,045544.A3,045544.36
Numéro de lotG10T008 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number045544.22,045544.A3,045544.36
Numéro de lotD18Z014 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number045544.22,045544.A3,045544.36
Nom du produit
Poudre de cuivre, sphérique, maille -170+270, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals >