Learn More
Poudre de cuivre, maille -625, APS 2-3,50 micron ,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper |
| Aspect | Copper colored powder |
| Quantité | 50 g |
| Dimensions de la maille | -625 Mesh |
| Odeur | Odorless |
| Tension de vapeur | 0 hPa |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% (Metals basis) |
| Forme | Poudre |