Learn More
Poudre de cuivre, 100 mailles, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11364637
Poudre de cuivre, 100 mailles, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364637
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11364637
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039682.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper powder
Couleur Rouge marron
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Quantité 5 g
Pourcentage de pureté 99.999%
Dimensions de la maille −100 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW26K036 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2024 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06
Numéro de lotQ11K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06
Numéro de lotX21I022 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/10/2022 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06,039690.18
Numéro de lotM05I016 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06,039690.18
Numéro de lotQ13G032 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06,039690.18
Nom du produit
Poudre de cuivre, 100 mailles, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >