Learn More
Cuivre, solution étalon de plasma, Specpure™, Cu 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11397927
Cuivre, solution étalon de plasma, Specpure™, Cu 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397927
100 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11397927
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014372.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00010965
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper plasma standard solution
Note relative au nom Cu 10000μg/mL
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3264
Forme physique Liquide
Concentration Cu in 5% HNO3
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1539559 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/03/2025 Catalog Number014372.AP,014372.AD,014372.AE
Numéro de lot1524158 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog Number014372.AP,014372.AD,014372.AE
Numéro de lot1524159 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog Number014372.AP,014372.AD,014372.AE
Numéro de lot1517332 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number014372.AP,014372.AD,014372.AE
Numéro de lot1521749 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number014372.AP,014372.AD,014372.AE
Nom du produit
Cuivre, solution étalon de plasma, Specpure™, Cu 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >