Learn More
Fil de nickel et cuivre, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 m
500 m
Conditionnement:
100m
500m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper Nickel wire |
| Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Cu:Ni 55:45 wt% |
| Quantité | 100 m |
| Poids | ≈0.44g/m |
| Forme | Câble |
| Numéro MDL | MFCD00801098 |