Learn More
Fil de nickel et cuivre, 0,075 mm (0,003 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Alliage de résistance, conducteur négatif pour thermocouple de type J
40.70€ - 96.08€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Copper Nickel wire |
---|---|
Note relative au nom | 0.075mm (0.003 in.) dia. |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Cu:Ni 55:45 wt% |
Numéro MDL | MFCD00801098 |
Synonyme | Constantan |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11339378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043269.H4 |
100 m |
40.70€
100m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043269.H9 |
500 m |
96.08€
500m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Resistance alloy, negative lead for type J thermocouple
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Copper Nickel wire | |
Cu:Ni 55:45 wt% | |
Constantan | |
Câble |
0.075mm (0.003 in.) dia. | |
MFCD00801098 | |
≈0.04g/m |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only