Learn More
Trifluorométhanesulfonate de cuivre(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
82.01€ - 819.08€
Identifiants chimiques
CAS 34946-82-2
Formule moléculaire CHCuF3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 213.617
Numéro MDL MFCD00077492
Clé InChI GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper; trifluoromethanesulfonic acid
CID PubChem 45051791
Nom IUPAC cuivre ;acide trifluorométhanesulfonique
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11439736
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20253.06
5 g
82.01€
5g
11449736
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20253.14
25 g
262.31€
25g
11459736
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20253.22
100 g
819.08€
100g
Description
Description
Copper(II) trifluoromethanesulfonate acts as a catalyst in Diels-Alder reaction and cyclopropanation reactions. It is also used as a reagent for oligosaccharide synthesis. It acts as a Lewis acid. It is also employed in the dimerization of ketone enolates and tetramethylsilane enol ethers. It is used to prepare cis vinylic sulfones and oxazoles from alkynyl sulfones and ketones respectively. Further, it plays an important role for cyclization of dienolates. In addition to this, it is useful for dehydration of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorométhanesulfonate de cuivre(II) agit comme catalyseur dans les réactions de Diels-Alder et de cyclopropanation. Il est également utilisé comme réactif pour la synthèse des oligosaccharides. Il agit comme un acide de Lewis. Il est également utilisé dans la dimérisation des énolates de cétones et des éthers énoliques de tétraméthylsilane. Il est utilisé pour préparer les sulfones vinyliques cis et les oxazoles à partir des sulfones alkynyles et des cétones respectivement. De plus, il joue un rôle important pour la cyclisation des diénolates. En outre, il est utile pour la déshydratation des alcools.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
34946-82-2
213.617
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
45051791
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
CHCuF3O3S
MFCD00077492
copper; trifluoromethanesulfonic acid
cuivre ;acide trifluorométhanesulfonique
Spécification
Copper(II) trifluoromethanesulfonate
(decomposition)
MFCD00077492
4028198
copper; trifluoromethanesulfonic acid
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
cuivre ;acide trifluorométhanesulfonique
45051791
98%
34946-82-2
CHCuF3O3S
UN3261
Hygroscopic
Soluble in water.
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
213.617
361.68
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 252-300-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante