Learn More
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413614
Click to view available options
Quantité:
1000 g
25,000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
25000g
5000g
Code produit. 11413614
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11262.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249.68 g/mol
Le sulfate de cuivre(II), pentahydraté, peut être associé au permanganate de potassium pour former un oxydant destiné à la conversion des alcools primaires. Il est utilisé pour graver des plaques de zinc ou de cuivre dans les procédés de gravure en taille-douce et comme mordant en teinturerie végétale. En chimie analytique, il est utilisé dans la solution de Fehling et la solution de Benedict pour mettre en évidence la présence de sucres réducteurs dans une solution. Également utilisé pour déterminer la présence de protéines dans le test du biuret.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de cuivre(II), pentahydraté, peut être associé au permanganate de potassium pour former un oxydant destiné à la conversion des alcools primaires. Il est utilisé pour graver des plaques de zinc ou de cuivre dans les procédés de gravure en taille-douce et comme mordant en teinturerie végétale. En chimie analytique, il est utilisé dans la solution de Fehling′ et la solution de Benedict′ pour mettre en évidence la présence de sucres réducteurs dans une solution. Également utilisé pour déterminer la présence de protéines dans le test du biuret.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec l’acier, les métaux en poudre fine, l’hydroxylamine, le magnésium, l’hydrazine, le nitrométhane, les alcalis, les phosphates et l’acétylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-99-8
Formule moléculaire CuH10O9S
Poids moléculaire (g/mol) 249.68
Numéro MDL MFCD00149681
Clé InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
CID PubChem 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nom IUPAC Sulfate de cuivre pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper (II) sulfate pentahydrate
pH 4
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,2653
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 249.68 (159.60 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 2.27
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid