Learn More
Sulfate de cuivre(II), 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10341451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
5g
Code produit. 10341451
Marque: Thermo Scientific Acros 422870050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-98-7
Formule moléculaire CuO4S
Poids moléculaire (g/mol) 159.6
Numéro MDL MFCD00010981
Clé InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
CID PubChem 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nom IUPAC sulfate de cuivre
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate
Point de fusion 200.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire CuSO4
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283
Merck Index 15,2643
Informations sur la solubilité Solubility in water: 203g/L (20°C).
Poids de la formule 159.6
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(II) sulfate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.