Learn More
Sulfate de cuivre(II), + de 98 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11994231
Sulfate de cuivre(II), + de 98 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11994231
2.5 kg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 11994231
Marque: Thermo Scientific Acros 197710025
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-98-7
Formule moléculaire CuO4S
Poids moléculaire (g/mol) 159.6
Clé InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagleAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nom IUPAC sulfate de cuivre
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate
Point de fusion 200.0°C
Couleur Gris à vert
Forme physique Poudre fine
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Iodometry)
Formule linéaire CuSO4
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283
Merck Index 15,2643
Informations sur la solubilité Solubility in water: 203g/L (20°C).
Poids de la formule 159.6
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 1% (300°C) max.
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465325 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/08/2024 Catalog Number197710025,197715000,197711000
Numéro de lotA0457322 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2023 Catalog Number197710025,197715000,197711000
Numéro de lotA0420974 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/01/2023 Catalog Number197710025,197715000,197711000
Numéro de lotA0401317 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number197710025,197715000,197711000
Numéro de lotA0441840 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/05/2022 Catalog Number197710025,197715000,197711000
Nom du produit
Sulfate de cuivre(II), + de 98 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >