Learn More
Oxyde de cuivre(II), réactif ACS, poudre, Thermo Scientific Chemicals
30.60€ - 304.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1317-38-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CuO |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.55 |
Numéro MDL | MFCD00010979 |
Clé InChI | KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide |
CID PubChem | 14829 |
SMILES | [O--].[Cu++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10528702
|
Thermo Scientific Acros
405860250 |
25 g | Flacon en verre |
30.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10137510
|
Thermo Scientific Acros
405862500 |
250 g | Flacon en plastique |
79.60€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10288803
|
Thermo Scientific Acros
405860010 |
1 kg | Flacon en plastique |
304.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1317-38-0 | |
79.55 | |
KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N | |
14829 |
CuO | |
MFCD00010979 | |
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide | |
[O--].[Cu++] |
Spécification
Copper(II) oxide | |
1317-38-0 | |
Poudre | |
CuO | |
04,108; 05,161 | |
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide | |
KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N | |
oxycuivre | |
14829 | |
≥99.0% |
1326.0°C | |
Noir | |
CuO | |
MFCD00010979 | |
15, 2636 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol | |
[O--].[Cu++] | |
79.55 | |
79.54 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
Recueillir le produit répandu.
Éliminer le contenu/récipient vers un site d’élimination des déchets approuvé.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-269-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GL7900000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Copper(II) oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only