Learn More
Trihydrate de nitrate de cuivre(II), Honeywell Fluka™
Code produit. 15696020 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 15696020
Marque: Honeywell-Fluka 61194100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. P.a., 99 à 104 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-43-3
Formule moléculaire CuH6N2O9
Poids moléculaire (g/mol) 241.599
Numéro MDL MFCD00149671
Clé InChI SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
CID PubChem 9837674
Nom IUPAC Dinitrate de cuivre trihydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) nitrate trihydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire Cu(NO3)2 · 3H2O
Numéro UN UN1477
Poids de la formule 241.6g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 104%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) nitrate trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Copper(II) nitrate trihydrate