Learn More
Complexe cuivre(II)-éthylènediamine, solution 1 M dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 258550025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Copper(II)-ethylenediamine complex | |
14552-35-3, 7732-18-5 | |
C4H18CuN4O2 | |
MFCD00274628 | |
Bis(ethylenediamine)copper(II)hydroxide | |
217.76 | |
Flacon en verre | |
1.1000g/mL |
1M Solution in Water | |
2.5 L | |
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2 | |
>110°C | |
Solubility in water: soluble | |
217.76 | |
1.1 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.