Learn More
Chlorure de cuivre(II) dihydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Spécification
Spécification
Point de fusion | 598°C |
Couleur | Bleu-vert |
pH | 3.0 to 3.8 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 170.48g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Copper(II) chloride dihydrate
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Copper (II) chloridedihydrate, Cupric chloride
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de cuivre(II) dihydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu