Learn More
Chlorure de cuivre(II) dihydraté, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
40.34€ - 387.93€
Identifiants chimiques
CAS | 10125-13-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2CuH4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.48 |
Numéro MDL | MFCD00149674 |
Clé InChI | MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701Afficher plus |
CID PubChem | 61482 |
ChEBI | CHEBI:86318 |
Nom IUPAC | dichlorure de cuivre(2+) dihydraté |
SMILES | O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11311819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012458.22 |
100 g |
40.34€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11321819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012458.36 |
500 g |
118.11€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012458.A3 |
2 kg |
387.93€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Polystyrene, atactic is used as plastics, include protective packaging, containers, lids, bottles, trays, tumblers, and disposable cutlery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
10125-13-0 | |
170.48 | |
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L | |
61482 | |
dichlorure de cuivre(2+) dihydraté |
Cl2CuH4O2 | |
MFCD00149674 | |
coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701Afficher plus | |
CHEBI:86318 | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++] |
Spécification
Copper(II) chloride dihydrate | |
10125-13-0 | |
>99% | |
MFCD00149674 | |
Soluble in water,methanol and ethanol. | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++] | |
170.48 | |
CHEBI:86318 | |
Réactif ACS | |
2.51 g/mL |
100°C (decomposition) | |
Granulaire | |
Cl2CuH4O2 | |
coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701 | |
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de cuivre(2+) dihydraté | |
61482 | |
170.48 (134.45Anhydrous) | |
Air sensitive; Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-210-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GL7030000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Copper(II) chloride dihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Copper(2+) chloridedihydrate