Learn More
Chlorure de cuivre(II) dihydraté 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11453077
Chlorure de cuivre(II) dihydraté 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453077
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Code produit. 11453077
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16064.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Copper(II) chloride is used as a catalyst for organic and inorganic reactions, mordant for dyeing and printing materials, pigment for glass, ceramics, as wood preservative, as disinfectant, and as a catalyst in the output of chlorine from hydrogen chloride. It is likewise employed in the oil industry as a purifying agent, in the manufacture of laundry marking inks, in metallurgy to recover mercury from ores, in refining copper, silver and gold, in tinting baths of iron and tin, in photography, in pyrotechnics, and to get rid of lead compounds from gasoline and oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de cuivre(II) est utilisé comme catalyseur pour les réactions organiques et inorganiques, comme mordant pour la teinture et l’impression des tissus, comme pigment pour le verre, la céramique, comme agent de conservation du bois, comme désinfectant et, enfin, comme catalyseur dans la production de chlore à partir du chlorure d’hydrogène. Il est également utilisé dans l’industrie pétrolière comme agent de purification, dans la fabrication d’encres de marquage résistantes à la lessive, dans la métallurgie pour récupérer le mercure des minerais, dans le raffinage du cuivre, de l’argent et de l’or, dans les bains de fer et d’étain, dans la photographie, dans la pyrotechnie, ainsi que pour se débarrasser des composés de plomb de l’essence et des huiles.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec des matériaux tels que les agents oxydants, les métaux et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10125-13-0
Formule moléculaire Cl2CuH4O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.48
Numéro MDL MFCD00149674
Clé InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 61482
ChEBI CHEBI:86318
Nom IUPAC dichlorocuivre dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) chloride dihydrate
Point de fusion 100°C (decomposition)
pH 3.0 to 3.8
Quantité 250 g
Numéro UN UN2802
Merck Index 14,2633
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and ethanol.
Poids de la formule 170.48 (134.45 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.51
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10250385 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2024 Catalog NumberA16064.30,A16064.0B
Numéro de lot10247344 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2023 Catalog NumberA16064.30,A16064.0B,A16064
Numéro de lot10242986 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/08/2022 Catalog NumberA16064.30,A16064.0B
Numéro de lot10241988 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/07/2022 Catalog NumberA16064.30,A16064.0B
Numéro de lot10238210 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA16064.30,A16064.0B
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) chloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Copper(2+) chloridedihydrate, Copper chloride
Nom du produit
Chlorure de cuivre(II) dihydraté 99 %, Thermo Scientific Chemicals >