Learn More
Chlorure de cuivre(II), anhydre, 99 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10711101
Chlorure de cuivre(II), anhydre, 99 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10711101
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10711101
Marque: Thermo Scientific Acros 206530010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-39-4
Formule moléculaire Cl2Cu
Poids moléculaire (g/mol) 134.45
Numéro MDL MFCD00010972
Spécification
Point d’ébullition 993.0°C
Nom chimique ou matériau Copper(II) chloride, anhydrous
Point de fusion 498.0°C
Couleur Marron
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (CuCl2)
Formule linéaire CuCl2
Fieser 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 10,106; 11,267; 13,152; 14,100
Merck Index 15, 2623
Synonyme Cupric chloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: 620g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Poids de la formule 134.45
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461834 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/05/2024 Catalog Number206532500,206530025,206530010
Numéro de lotA0437623 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/02/2024 Catalog Number206532500,206530025,206530010
Numéro de lotA0450039 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/02/2024 Catalog Number206532500,206530025,206530010
Numéro de lotA0422816 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/10/2023 Catalog Number206532500,206530025,206530010
Numéro de lotA0456467 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2023 Catalog Number206532500,206530025,206530010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Chlorure de cuivre(II), anhydre, 99 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals >