Learn More
Bromure de cuivre(II), + de 99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
28.74€ - 700.49€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Cu |
Poids moléculaire (g/mol) | 223.36 |
Numéro MDL | MFCD00010970 |
Synonyme | Cupric bromide |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10422401
|
Thermo Scientific Acros
206330050 |
5 g | Flacon en verre |
28.74€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10144880
|
Thermo Scientific Acros
206331000 |
100 g | Flacon en verre |
55.88€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10398653
|
Thermo Scientific Acros
206335000 |
500 g | Flacon en verre |
191.96€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10493065
|
Thermo Scientific Acros
206330025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
700.49€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
7789-45-9 | |
223.36 | |
Cupric bromide |
Br2Cu | |
MFCD00010970 |
Spécification
900.0°C | |
498.0°C | |
Noir-gris à gris | |
99% min. (Iodometry) | |
CuBr2 | |
01,161; 02,84; 05,158; 06,138; 13,112; 15,100 | |
Cupric bromide | |
223.36 | |
≥99% | |
4.77 |
Copper(II) bromide | |
7789-45-9 | |
Poudre cristalline | |
Br2Cu | |
MFCD00010970 | |
15, 2619 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, nh3, practically insoluble in benzene, diethyl ether,, conc. h2so4 | |
223.36 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-167-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Copper(II) bromide