Learn More
Cyanure de cuivre(I), 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10012790
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-92-3
Formule moléculaire CCuN
Poids moléculaire (g/mol) 89.56
Numéro MDL MFCD00010975
Clé InChI DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
CID PubChem 11009
Nom IUPAC cuivre(1+) ; cyanure
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(I) cyanide
Point de fusion 474.0°C
Couleur Beige-blanc à vert
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex Cu)
Formule linéaire CuCN
Fieser 05,166; 06,146; 09,124; 16,97
Merck Index 15, 2651
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 89.56
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.92
Densité 2.9200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(I) cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.