Learn More
Chlorure de cuivre(II), 90+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
42.21€ - 450.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-89-6 |
---|---|
Formule moléculaire | ClCu |
Poids moléculaire (g/mol) | 99 |
Numéro MDL | MFCD00010971 |
Clé InChI | OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech |
CID PubChem | 62652 |
ChEBI | CHEBI:53472 |
Nom IUPAC | chlorocuivre |
SMILES | Cl[Cu] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10005543
|
Thermo Scientific Acros
405871000 |
100 g | Flacon en verre |
42.21€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10762392
|
Thermo Scientific Acros
405875000 |
500 g | Flacon en verre |
141.71€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10248473
|
Thermo Scientific Acros
405870025 |
2.5 kg | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7758-89-6 | |
99 | |
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M | |
62652 | |
chlorocuivre |
ClCu | |
MFCD00010971 | |
cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech | |
CHEBI:53472 | |
Cl[Cu] |
Spécification
1490.0°C | |
430.0°C | |
7758-89-6 | |
Poudre cristalline fine | |
ClCu | |
MFCD00010971 | |
15, 2650 | |
Solubility in water: 0.06g/L (25°C). Other solubilities: soluble in conc. hcl and nh4oh, forming complexes, practically insoluble in alcohol and acetone | |
Cl[Cu] | |
99 | |
CHEBI:53472 | |
≥90% | |
4.14 |
Copper(I) chloride | |
90+% | |
Vert | |
90+% | |
CuCl | |
01,166; 02,91; 03,67; 04,109; 05,164; 06,145; 07,80; 08,118; 09,123; 11,140; 12,141; 13,152; 14,100; 15,101; 16,97 | |
cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech | |
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M | |
chlorocuivre | |
62652 | |
99 | |
Réactif ACS | |
4.1400g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-842-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GL6990000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Copper(I) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.