Learn More
Copper(I) Bromide, ≥98.0% (RT), Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1345°C (1013hPa) |
Nom chimique ou matériau | Copper(I) bromide |
Point de fusion | 492°C |
Couleur | Colorless |
Forme physique | Powder |
Quantité | 10 g |
Formule linéaire | CuBr |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | λ¹-copper(1+) bromide |
Poids de la formule | 143.45g/mol |